3-Cyanobenzamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946455-10G OR946455-1G OR946455-5G
APOSOR946455-10GEA 967 EUR InStock
APOSOR946455-10G APOSOR946455-1G APOSOR946455-5G
3-Cyanobenzamide 96%
3-Cyanobenzamide
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017574
Numéro CAS: 3441-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité