N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947188-1G OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR947188-1G APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684314
Numéro CAS: 52898-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité