2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 514 EUR InStock
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,0751 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11841053
Numéro CAS: 532440-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité