6-Nitroindazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Nitroindazole, 6-Nitro-1H-indazole, 6-NINA
OR9475-25G
APOSOR9475-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR9475-25G
6-Nitroindazole
6-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005695
Numéro CAS: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité