FA-Gly-OH 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947916-1G OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR947916-1G APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080918
Numéro CAS: 124882-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité