2-Nitronaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948091-1G OR948091-25G OR948091-5G
APOSOR948091-1GEA 453 EUR InStock
APOSOR948091-1G APOSOR948091-25G APOSOR948091-5G
2-Nitronaphtalène 98%
2-Nitronaphtalène
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C
Point de fusion: 65…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 581-89-5
ONU: 2538
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité