tert-Butoxytrimethylsilane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948280-1G OR948280-250MG
APOSOR948280-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR948280-1G APOSOR948280-250MG
tert-Butoxytrimethylsilane 95%
tert-Butoxytrimethylsilane
Formule: C₇H₁₈OSi
MW: 146,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054893
Numéro CAS: 13058-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité