3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9487-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR9487-1G APOSOR9487-25G APOSOR9487-5G APOSOR9487-250MG
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095046
Numéro CAS: 915201-07-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité