methyl cyclobutanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl cyclobutanecarboxylate
OR949536-5G
APOSOR949536-5GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR949536-5G
methyl cyclobutanecarboxylate 95%
methyl cyclobutanecarboxylate
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00095142
Numéro CAS: 765-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité