(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949640-1G OR949640-5G
APOSOR949640-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR949640-1G APOSOR949640-5G
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial 95%
(2E,4E,6E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113099
Numéro CAS: 5056-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité