Trichloroacétate d'éthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Trichloroacetic acid ethyl ester
OR949648-500G
APOSOR949648-500GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR949648-500G
Trichloroacétate d'éthyle 95%
Trichloroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅Cl₃O₂
MW: 191,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000795
Numéro CAS: 515-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité