3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole phosphate
OR949671-100G OR949671-25G OR949671-500G
APOSOR949671-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR949671-100G APOSOR949671-25G APOSOR949671-500G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formule: C₅H₁₁N₂O₄P
MW: 194,13 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09842544
Numéro CAS: 202842-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité