Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Bromomalondialdehyde 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromomalonaldehyde, Bromomalonaldehyde

OR9497-100G OR9497-25G
APOSOR9497-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR9497-100G APOSOR9497-25G
2-Bromomalondialdehyde 96%
2-Bromomalondialdehyde


Formule: C₃H₃BrO₂
MW: 150,96 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00459999
Numéro CAS: 2065-75-0
EINECS: 430-470-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité