2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylhex-2-enoic acid
OR950127-5G
APOSOR950127-5GEA 235 EUR InStock
APOSOR950127-5G
2-Methyl-2-hexenoic acid 95%
2-Methyl-2-hexenoic acid
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015855
Numéro CAS: 28897-58-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité