4-Éthyl-4-méthyl-2,6-pipéridinedione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Bemegride, 4-Ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione
OR950148-5G
APOSOR950148-5GEA 213 EUR InStock
APOSOR950148-5G
4-Éthyl-4-méthyl-2,6-pipéridinedione 95%
4-Éthyl-4-méthyl-2,6-pipéridinedione
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006673
Numéro CAS: 64-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité