Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
OR950450-1G
APOSOR950450-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR950450-1G
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl-2-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10569624
Numéro CAS: 19406-00-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité