Diisopropyl fumarate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fumaric Acid Diisopropyl Ester
OR950492-1G OR950492-5G
APOSOR950492-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR950492-1G APOSOR950492-5G
Diisopropyl fumarate 98%
Diisopropyl fumarate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00545172
Numéro CAS: 7283-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité