1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950768-25G OR950768-500G
APOSOR950768-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR950768-25G APOSOR950768-500G
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₉H₂₁N₃
MW: 171,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059773
Numéro CAS: 104-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité