6-tert-Butyl-m-crésol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950844-500G
APOSOR950844-500GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR950844-500G
6-tert-Butyl-m-crésol 95%
6-tert-Butyl-m-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002308
Numéro CAS: 88-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité