2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950887-1G OR950887-250MG
APOSOR950887-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR950887-1G APOSOR950887-250MG
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194839
Numéro CAS: 103505-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité