4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950972-25G
APOSOR950972-25GEA 155 EUR InStock
APOSOR950972-25G
4-Chloro-2-methylpyrimidine 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234069
Numéro CAS: 4994-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité