1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950986-5G
APOSOR950986-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR950986-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090833
Numéro CAS: 400755-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité