2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR950987-1G OR950987-5G
APOSOR950987-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR950987-1G APOSOR950987-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
2-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,1999 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01931912
Numéro CAS: 7309-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité