4-Chloronicotinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloropyridine-3-carboxamide
OR951010-1G OR951010-5G
APOSOR951010-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR951010-1G APOSOR951010-5G
4-Chloronicotinamide 97%
4-Chloronicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7418-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité