4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
OR951015-1G OR951015-5G
APOSOR951015-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR951015-1G APOSOR951015-5G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044816
Numéro CAS: 25115-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité