Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate, Methyl 4-Phenylacetoacetate, 3-Oxo-4-phenylbutyric Acid Methyl Ester, 4-Phenylacetoacetic Acid Methyl Ester
OR951019-5G
APOSOR951019-5GEA 120 EUR InStock
APOSOR951019-5G
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers) 98%
Methyl-3-oxo-4-phenylbutyrate (mixture of isomers)
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424746
Numéro CAS: 37779-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité