4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951085-1G OR951085-250MG OR951085-5G
APOSOR951085-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR951085-1G APOSOR951085-250MG APOSOR951085-5G
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751735
Numéro CAS: 673487-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité