2-o-Tolyloxyethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methylphenoxy)ethylamine
OR951264-1G
APOSOR951264-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR951264-1G
2-o-Tolyloxyethylamine 95%
2-o-Tolyloxyethylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02598962
Numéro CAS: 26583-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité