(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N,α-Dimethylbenzylamine, (S)-(-)-alpha-Methyl-N-methylbenzylamine, (S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
OR951273-25G OR951273-5G
APOSOR951273-25GEA 420 EUR InStock
APOSOR951273-25G APOSOR951273-5G
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067113
Numéro CAS: 19131-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité