2-(2-Chlorophényl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951312-100G OR951312-25G
APOSOR951312-100GEA 306 EUR InStock
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G
2-(2-Chlorophényl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002888
Numéro CAS: 19819-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité