Acide 2-cyanobenzoïque 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951322-25G
APOSOR951322-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR951322-25G
Acide 2-cyanobenzoïque 96%
Acide 2-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045796
Numéro CAS: 3839-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité