3-(1-Hydroxyéthyl)phénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1-Hydroxyethyl)phenol, 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
OR951348-5G
APOSOR951348-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR951348-5G
3-(1-Hydroxyéthyl)phénol 98%
3-(1-Hydroxyéthyl)phénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238621
Numéro CAS: 2415-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité