4-Ethylthiobenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951373-1G OR951373-250MG
APOSOR951373-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR951373-1G APOSOR951373-250MG
4-Ethylthiobenzamide 95%
4-Ethylthiobenzamide
Formule: C₉H₁₁NS
MW: 165,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 57774-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité