3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951396-1G OR951396-250MG
APOSOR951396-1GEA 170 EUR InStock
APOSOR951396-1G APOSOR951396-250MG
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495888
Numéro CAS: 120351-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité