3-(Benzylamino)-1-propanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
OR951436-100G OR951436-25G
APOSOR951436-100GEA 244 EUR InStock
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G
3-(Benzylamino)-1-propanol 96%
3-(Benzylamino)-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020622
Numéro CAS: 4720-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité