3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951441-1G OR951441-250MG
APOSOR951441-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR951441-1G APOSOR951441-250MG
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Formule: C₇H₁₀N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02693570
Numéro CAS: 61255-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité