5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951491-1G OR951491-250MG
APOSOR951491-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR951491-1G APOSOR951491-250MG
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846936
Numéro CAS: 796729-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité