4-Iodo-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9515-1G OR9515-5G OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9515-1G APOSOR9515-5G APOSOR9515-25G
4-Iodo-L-phenylalanine
4-Iodo-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀INO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002602
Numéro CAS: 24250-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité