7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951521-1G OR951521-5G
APOSOR951521-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR951521-1G APOSOR951521-5G
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 98%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035684
Numéro CAS: 58347-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité