5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951540-1G OR951540-5G
APOSOR951540-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR951540-1G APOSOR951540-5G
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518965
Numéro CAS: 337958-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité