Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951575-1G OR951575-5G
APOSOR951575-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR951575-1G APOSOR951575-5G
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863636
Numéro CAS: 107818-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité