Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 321 EUR InStock
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C5H4ClNO2S
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452747
Numéro CAS: 16133-25-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité