2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951707-1G OR951707-250MG
APOSOR951707-1GEA 648 EUR InStock
APOSOR951707-1G APOSOR951707-250MG
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14636712
Numéro CAS: 15001-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité