5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR951828-1G OR951828-250MG
APOSOR951828-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR951828-1G APOSOR951828-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₅BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226918
Numéro CAS: 878197-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité