5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951851-10G OR951851-1G OR951851-5G
APOSOR951851-10GEA 807 EUR InStock
APOSOR951851-10G APOSOR951851-1G APOSOR951851-5G
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₄H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445357
Numéro CAS: 1192-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité