3'-Méthylpropiophénone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951894-25G OR951894-5G
APOSOR951894-25GEA 194 EUR InStock
APOSOR951894-25G APOSOR951894-5G
3'-Méthylpropiophénone 96%
3'-Méthylpropiophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027014
Numéro CAS: 51772-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité