5-Méthylindoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951911-5G
APOSOR951911-5GEA 172 EUR InStock
APOSOR951911-5G
5-Méthylindoline 95%
5-Méthylindoline
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093636
Numéro CAS: 65826-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité