Glycine dimethylamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR952034-5GEA 546 EUR InStock
APOSOR952034-5G APOSOR952034-1G
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06655265
Numéro CAS: 1857-19-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité