4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR952086-1G OR952086-250MG
APOSOR952086-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR952086-1G APOSOR952086-250MG
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664431
Numéro CAS: 383132-27-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité