4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-5G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-5G APOSOR9521-10G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Point de fusion: 100…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006107
Numéro CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité